Violet 450 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1150
AATB1150EA 295 EUR InStock
AATB1150
Violet 450 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Violet 450 succinimidyl ester
AAT Bioquest's mFluor™ dyes are developed for multicolor flow cytometry-focused applications.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité