Cell Meter™ Intracellular Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit *Green Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
11503
AATB11503EA 383 EUR InStock
AATB11503
Cell Meter™ Intracellular Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit *Green Fluorescence*
Tests Tests cellulaires
Hydrogen peroxide (H₂O₂) is a reactive oxygen metabolic by-product that serves as a key regulator for a number of oxidative stress-related states.
  • Mix-and-read format
  • Adaptable to hts instrumentation
  • Quantifies h2o2 in live cells
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité