Cell Meter™ Intracellular Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit *Blue Fluorescence Optimized for Flow Cytometry*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
11505
AATB11505EA 368 EUR InStock
AATB11505
Cell Meter™ Intracellular Fluorimetric Hydrogen Peroxide Assay Kit *Blue Fluorescence Optimized for Flow Cytometry*
Tests Tests cellulaires
Hydrogen peroxide is a reactive oxygen metabolic by-product that serves as a key regulator for a number of oxidative stress-related states.
  • Robust protocol
  • High sensitivity
  • Quantifies h2o2 in live cells
  • Optimized for flow cytometry
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité