Violet 610 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Violet 610 SE
1156
AATB1156EA 292 EUR InStock
AATB1156
Violet 610 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Violet 610 succinimidyl ester
Advances in spectral flow cytometers have expanded applications and capabilities beyond conventional flow cytometry.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 1293,46 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité