mFluor™ Violet 545 SE
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1157
AATB1157EA 283 EUR InStock
AATB1157
mFluor™ Violet 545 SE
mFluor™ Violet 545 SE
mFluor™ Violet 545 dyes have fluorescence excitation and emission maxima of ~405 nm and ~530 nm respectively.
  • Stable for 12 months
mFluor™ dyes are developed for multicolor flow cytometry-focused applications.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité