Blue 570 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Blue 570 SE
1160
AATB1160EA 460 EUR InStock
AATB1160
Blue 570 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Blue 570 succinimidyl ester
mFluor™ Blue 570 dyes are an excellent alternative to RPE since they have the spectral properties equivalent to those of RPE conjugates.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 1838,37 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30a89615c54ab22c1545f44e61be15944f2f6d56&vid=ac3765148946cbce3c0a9edf207448a5012c2c42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité