Blue 590 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Blue 590 SE
1161
AATB1161EA 439 EUR InStock
AATB1161
Blue 590 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Blue 590 succinimidyl ester
mFluor™ Blue 590 dye can be well excited with blue laser at 488 nm.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 1783,14 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01a19325b202b05f53d37e688d5ede1a51ac567b&vid=636bab10d6e2683eafd270431289786b43b8c321&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité