4-Nitrophenyl phosphate disodium salt (pNNP) ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
11619
AATB11619EA 120 EUR InStock
AATB11619
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt (pNNP) ≥95%
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt (pNNP)
para-Nitrophenylphosphate (pNPP) is a chromogenic substrate for acid and alkaline phosphatase in ELISA assays.
Formule: C₆H₄NNa₂O₆P
MW: 263,052 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007319
Numéro CAS: 4264-83-9
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité