mFluor™ Blue 615 SE
Fournisseur: AAT BIOQUEST
1162
AATB1162EA 464 EUR InStock
AATB1162
mFluor™ Blue 615 SE
mFluor™ Blue 615 SE
mFluor™ Blue 615 dye can be well excited with blue laser at 488 nm.
  • Stable for 24months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité