Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DiFMUP alkaline phosphatase substrate

Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention

11627
AATB11627EA 146 EUR InStock
AATB11627
DiFMUP alkaline phosphatase substrate
DiFMUP
DiFMUP is a fluorinated MUP, which is a commonly used fluorogenic alkaline phosphatase substrate.

  • Excellent upgrade from MUP
  • Useful at low pH
  • Multiple applications


Numéro CAS: 214491-43-7
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c72761bddcfb4516bddb788e186094d32637c522&vid=6cba8dc700eeec58b0550e3e635fcc7b0da96e29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité