Blue 620 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Blue 620 SE
1163
AATB1163EA 439 EUR InStock
AATB1163
Blue 620 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Blue 620 succinimidyl ester
mFluor™ Blue 620 dye can be well excited with blue laser at 488 nm.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 1743,06 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e52b868ea2d886d2e098baa0008ccf76d459fb1a&vid=28dfd851bee78ae96b2214449e0dd87d3fb6de3b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité