Blue 630 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1164
AATB1164EA 422 EUR InStock
AATB1164
Blue 630 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Blue 630 succinimidyl ester
mFluor™ Blue 630 dye can be well excited with blue laser at 488 nm.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea332d2914dbc15f5d57e0e350ed3a0dcce14a04&vid=83e6588c8b129638958fa2d7bd506bec33b7c208&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité