Resorufin Phosphocholine
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
11640
AATB11640EA 442 EUR InStock
AATB11640
Resorufin Phosphocholine
Resorufin Phosphocholine
Glycerophosphocholine phosphodiesterase release phosphocholine from resorufin phosphocholine to give the highly fluorescent resorufin that can be readily monitored by either fluorescence or absorption.
  • Bright signal
  • Adaptable to multiple applications
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité