Green 630 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Green 630 SE
1168
AATB1168EA 439 EUR InStock
AATB1168
Green 630 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Green 630 succinimidyl ester
Advances in spectral flow cytometers have expanded applications and capabilities beyond conventional flow cytometry.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 806,94 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccb957e073a2f1c8a2b8992237632539d06903e1&vid=13864476d7d4aa64490884ff4dee3e86949ab49e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité