Amplite® Fluorimetric Asparaginase Activity Assay Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
11799
AATB11799EA 647 EUR InStock
AATB11799
Amplite® Fluorimetric Asparaginase Activity Assay Kit
Tests Tests enzymatiques
Designed for consistent and dependable results. The Amplite® Fluorimetric Asparaginase Activity Assay Kit provides a simple and straightforward procedure for measuring Asparaginase activity in a variety of biological samples.
  • Ex/Em=540/590 nm
  • Consistent results
  • Six-month shelf life
One unit (U) is the amount of enzyme that catalyzes the reaction of 1 µmol of substrate per minute.
Information de livraison: Shipped with blue ice.
Attention: Research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité