5-FAM-X, SE ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 6-(Fluorescein-5-carboxamido)hexanoic acid, succinimidyl ester, 5-FAM-X, NHS ester
119
AATB119EA 152 EUR InStock
AATB119
5-FAM-X, SE ≥95%
5-FAM-X, SE
5-FAM-X, SE contains the aminohexanoyl spacer (known as 'X') between the FAM fluorophore and the succinimidyl ester.
Formule: C₃₁H₂₆N₂O₁₀
MW: 586,55 g/mol
Numéro CAS: 148356-00-7
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité