Red 780 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1191
AATB1191EA 442 EUR InStock
AATB1191
Red 780 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
Red 780 succinimidyl ester
mFluor™ Red 780 dyes are an excellent alternative to APC-Alexa Fluor® 750 tandems since they have the spectral properties equivalent to those of APC-Alexa Fluor® 750 conjugates.
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité