Amplite® Luminometric Alkaline Phosphatase Assay Kit *Luminescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
11956
AATB11956EA 295 EUR InStock
AATB11956
Amplite® Luminometric Alkaline Phosphatase Assay Kit *Luminescence*
Tests Tests enzymatiques
Alkaline phosphatase is a highly sensitive enzyme for ELISA, immuno-histochemical, Northern, Southern and Western blot applications.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité