Anti-CD200 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OX-104] (iFluor® 700)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
120000J0
AATB120000J0EA 371 EUR InStock
AATB120000J0
Anti-CD200 Mouse Monoclonal Antibody [clone: OX-104] (iFluor® 700)
Anticorps
OX-104 is an anti-human monoclonal antibody that forms an immune complex with the CD200 antigen.
  • Particularly useful for flow cytometry
This antibody was purified through affinity chromatography.
Attention: For research use only.
Type: Primary
Antigen: CD200 antigen
Clonality: Monoclonal
Clone: OX-104
Conjugation: iFluor® 700
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Mouse IgG1, κ
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité