ReadiLink™ Rapid iFluor® Antibody Labelling Kit 'Microscale Optimised for Labelling 50 µg Antibody Per Reaction' (2 Labellings)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1250
AATB1250EA 221 EUR InStock
AATB1250
ReadiLink™ Rapid iFluor® Antibody Labelling Kit 'Microscale Optimised for Labelling 50 µg Antibody Per Reaction' (2 Labellings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
AAT Bioquest's iFluor® dyes are developed for labelling proteins, in particular, antibodies.
  • Contains all essential components
  • Minimal hands on time
  • Ready to use
  • Robust and simple antibody labelling protocol
  • No column purification required
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité