Luciferase pour l'imagerie luminescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
12500
AATB12500EA 152 EUR InStock
AATB12500
Luciferase pour l'imagerie luminescente
Luciferase
This enzyme is a luciferase expressed from a cloned gene from the North American firefly (Photinus pyralis) that provides the reliability and dependability needed for performing research or producing kits using bioluminescence reagents to detect ATP or luciferin substrates.
  • Reliable
  • Significantly decreased variability
MW: 60 kDa
Numéro CAS: 61970-00-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité