D-Luciferin 6′-O-phosphate trisodium salt ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
12512
AATB12512EA 307 EUR InStock
AATB12512
D-Luciferin 6′-O-phosphate trisodium salt ≥90%
D-Luciferin 6′-O-phosphate trisodium salt
D-Luciferin phosphate is a highly sensitive bioluminescent substrate for detecting alkaline phosphatases and protein phosphatases by luminometric detection.
Formule: C₁₁H₆N₂Na₃O₆PS₂
MW: 426,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00214322
Numéro CAS: 145613-12-3
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité