D-Luciferin-6-O-β-D-galactopyranoside ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
12513
AATB12513EA 307 EUR InStock
AATB12513
D-Luciferin-6-O-β-D-galactopyranoside ≥95%
D-Luciferin-6-O-β-D-galactopyranoside
D-Luciferin galactoside contains a beta-galactoside moiety attached at the 6-O-position, thus preventing it be recognized by the firefly luciferase enzyme.
Formule: C₂₂H₂₄O₇
Numéro MDL: MFCD09038345
Numéro CAS: 131474-38-9
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité