Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-Luciferin, ethyl ester ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

12515
AATB12515EA 307 EUR InStock
AATB12515
D-Luciferin, ethyl ester ≥95%
D-Luciferin, ethyl ester
D-Luciferin ethyl ester contains a methyl moiety attached at the carboxy position, thus preventing it be recognized by the firefly luciferase enzyme.


Formule: C₁₃H₁₂N₂O₃S₂
MW: 308,38 g/mol
Numéro CAS: 135251-85-3
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité