D-Luciferin acetate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
12516
AATB12516EA 307 EUR InStock
AATB12516
D-Luciferin acetate
D-Luciferin acetate
D-Luciferin acetate contains an aceate moiety attached at the 6-O-position, thus preventing it be recognized by the firefly luciferase enzyme.
  • Widely used chemiluminescent substrate
  • Sensitive detection of esterase activity
  • Effective for either lysate samples or in homogenous assays
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité