BG-TMR conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
12558
AATB12558EA 673 EUR InStock
AATB12558
BG-TMR conjugate
BG-TMR
BG-TMR conjugate is a fluorescent SNAP substrate that can be used to label SNAP tag-fused target proteins.
  • Stable for 24 months
Site-specific labeling of cellular proteins with chemical probes is a powerful tool for studying protein functions in living cells.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité