BG Succinimidyl Ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
12564
AATB12564EA 292 EUR InStock
AATB12564
BG Succinimidyl Ester
BG Succinimidyl Ester
SNAP protein labeling system enables the specific, covalent attachment of virtually any molecule to a protein of interest.
  • CLIP tag building block
  • High quality
  • Multiple applications
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité