BG azide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
12568
AATB12568EA 266 EUR InStock
AATB12568
BG azide
BG azide
BG azide is an alkyne-reactive building block for preparing SNAP substrates from the alkyne-reactive forms of labels or biological targets.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité