BG alkyne
Fournisseur: AAT BIOQUEST
12569
AATB12569EA 266 EUR InStock
AATB12569
BG alkyne
BG alkyne
BG alkyne is an azide-reactive building block for preparing SNAP substrates from the azide-reactive forms of labels or biological targets.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité