Amplite® Fluorimetric Neuraminidase Assay Kit *Blue Fluorescence*
Fournisseur: AAT BIOQUEST
12602
AATB12602EA 442 EUR InStock
AATB12602
Amplite® Fluorimetric Neuraminidase Assay Kit *Blue Fluorescence*
Tests Tests enzymatiques
Neuraminidases, also called sialidases, are glycoside hydrolase enzymes that catalyze the hydrolysis of terminal sialic acid residues and neuraminic acid.
  • In-house QC testing
  • Sensitive
  • Suggested protocol available
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité