NTA succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
12608
AATB12608EA 270 EUR InStock
AATB12608
NTA succinimidyl ester
NTA succinimidyl ester
Immobilized metal affinity chromatography (IMAC) is a popular method for protein purification, particularly for recombinant proteins fused to a polyhistidine-tag.
  • Useful for detecting histidine-tagged proteins
  • Well-cited building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité