Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

NTA maleimide pour la fixation biomoléculaire thiol-surface

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

12609
AATB12609EA 152 EUR InStock
AATB12609
NTA maleimide pour la fixation biomoléculaire thiol-surface
NTA maleimide
NTA maleimide is used to attach NTA groups to a biological substrate or a surface that has thiol groups.

  • Thiol-reactive
  • HIS tag building block
  • Multiple applications


MW: 413,38 g/mol
Numéro CAS: 935666-21-0
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69acbece26b7ed71d6ca7fcf742a1af91f78aede&vid=9d09a6aaebce1e2c875a45fea97c2462cd260afa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité