HIS Lite™ Recombinant Bis NTA-Ni Complex, Cy5
Fournisseur: AAT BIOQUEST
12613
AATB12613EA 590 EUR InStock
AATB12613
HIS Lite™ Recombinant Bis NTA-Ni Complex, Cy5
Protéines et Peptides
The Cy5 Bis NTA-Ni Complex can be directly applied either to an SDS-PAGE gel or western blot membrane for fluorescence imaging.
  • Specific and highly-sensitive detection
  • Minimal crossreactivity
No secondary reaction is required since the Ni-NTA complexes are directly conjugated to the fluorophores.
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité