iFluor® 568 Tris NTA-Ni complexe, HIS Lite™
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
12617
AATB12617EA 307 EUR InStock
AATB12617
iFluor® 568 Tris NTA-Ni complexe, HIS Lite™
iFluor® 568 Tris NTA-Ni
Fluorescent tris-NTA compounds provide an efficient method for site-specific and stable noncovalent fluorescence labeling of polyhistidine-tagged proteins.
  • Useful for detecting histidine-tagged proteins
  • Well-cited building block
  • Multiple applications
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité