6XHis-DBCO conjugate
Fournisseur: AAT BIOQUEST
12623
AATB12623EA 410 EUR InStock
AATB12623
6XHis-DBCO conjugate
6XHis-DBCO
6XHis-DBCO conjugate is a robust building block to introduce a 6XHis-Tag into a biological molecule through the well-known click chemistry.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité