6XHis maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
12626
AATB12626EA 410 EUR InStock
AATB12626
6XHis maleimide
6XHis maleimide
6XHis maleimide is an excellent building block to make 6XHis conjugates for developing His tag detection probes and purification tools.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité