6XHis alkyne
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
12629
AATB12629EA 394 EUR InStock
AATB12629
6XHis alkyne
6XHis alkyne
6XHis alkyne is an excellent building block to make 6XHis conjugates for developing His tag detection probes and purification tools through the well-known click chemistry.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité