Biotin-X IDA
Fournisseur: AAT BIOQUEST
12630
AATB12630EA 138 EUR InStock
AATB12630
Biotin-X IDA
Biotin-X IDA
Biotin IDA is a bifunctional reagent that can be used to detect histidine-tagged proteins immobilized.
  • Stable for 12 months
Immobilized metal affinity chromatography (IMAC) is a popular method for protein purification, particularly for recombinant proteins fused to a polyhistidine-tag.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité