IDA maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
12631
AATB12631EA 283 EUR InStock
AATB12631
IDA maleimide
IDA maleimide
IDA maleimide is an excellent building block that can be used to develop a variety of IDA probes for detecting polyHis-containing proteins, and tools for purifying polyHis tagged proteins.
  • Stable for 12 months
Immobilized metal affinity chromatography (IMAC) is a popular method for protein purification, particularly for recombinant proteins fused to a polyhistidine-tag.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité