IDA succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
12632
AATB12632EA 429 EUR InStock
AATB12632
IDA succinimidyl ester
IDA succinimidyl ester
IDA succinimidyl ester is an amino-reactive building block that can be used to develop a variety of IDA probes for detecting polyHis-containing proteins, and tools for purifying polyHis tagged proteins.
  • Stable for 12 months
Immobilized metal affinity chromatography (IMAC) is a popular method for protein purification, particularly for recombinant proteins fused to a polyhistidine-tag.
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité