10XHis succinimidyl ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
12640
AATB12640EA 549 EUR InStock
AATB12640
10XHis succinimidyl ester
10XHis succinimidyl ester
10XHis succinimidyl ester is an excellent building block to make 10XHis conjugates for developing His tag detection probes and purification tools.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité