10XHis maleimide
Fournisseur: AAT BIOQUEST
12641
AATB12641EA 549 EUR InStock
AATB12641
10XHis maleimide
10XHis maleimide
10XHis maleimide is an excellent building block to make 10XHis conjugates for developing His tag detection probes and purification tools.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité