HIS Lite™ Cy3 Bis NTA Chelator
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
12650
AATB12650EA 595 EUR InStock
AATB12650
HIS Lite™ Cy3 Bis NTA Chelator
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Cy3 Bis NTA-Ni Chelator can be applied either to an SDS-PAGE gel or Western blot membrane for fluorescence imaging or used in living cells in combination with the addition of a heavy metal ion such as Ni²⁺.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité