HIS Lite™ Cy5 Tris NTA Chelator
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
12659
AATB12659EA 595 EUR InStock
AATB12659
HIS Lite™ Cy5 Tris NTA Chelator
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Cy5-Tris NTA compound is a sensitive fluorescent chelator for detecting polyhistidine-labelled proteins in cells, solution and solid surfaces with the addition of certain metal ions (such as Ni²⁺, Co²⁺ etc.) as a mediator.
  • Stable for 24 months
Quality tested in-house.
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité