ReadiLink™ Rapid Cy5 Antibody Labeling Kit "Microscale Optimized for Labeling 50 µg Antibody Per Reaction" (2 Labelings)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1292
AATB1292EA 221 EUR InStock
AATB1292
ReadiLink™ Rapid Cy5 Antibody Labeling Kit "Microscale Optimized for Labeling 50 µg Antibody Per Reaction" (2 Labelings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Cy5 is one of the most popular fluorescent labelling dyes for preparing orange-red fluorescent bioconjugates.
  • Contains all essential components
  • Minimal hands on time
  • Ready to use
  • Robust and simple antibody labeling protocol
  • No column purification required
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité