Fluorescein-5-maleimide ≥90%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 1-(3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-5-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-(3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-5-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione, N-(5-Fluoresceinyl)-maleimide, 5-Maleimidofluorescein
130
AATB130EA 196 EUR InStock
AATB130
Fluorescein-5-maleimide ≥90%
Fluorescein-5-maleimide
Maleimides are among the most frequently used reagents for thiol modification.
Formule: C₂₄H₁₃NO₇
MW: 427,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077345
Numéro CAS: 75350-46-8
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité