Benzoyl-Leu-Gly-Arg-Aminoluciferin
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
13000
AATB13000EA 769 EUR InStock
AATB13000
Benzoyl-Leu-Gly-Arg-Aminoluciferin
Benzoyl-Leu-Gly-Arg-Aminoluciferin
This aminoluciferin-based probe is a luminogenic substrate for complement component C3/C5 convertases, coagulation factor Xa, and soybean trypsin-like enzyme.
  • High sensitivity
  • Excellent quality luminogenic substrate
  • Adaptable to multiple types of luciferase assays
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité