BOC-Val-Pro-Arg-Aminoluciferin
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
Attention
13002
AATB13002EA 739 EUR InStock
AATB13002
BOC-Val-Pro-Arg-Aminoluciferin
BOC-Val-Pro-Arg-Aminoluciferin
BOC-Val-Pro-Arg-Aminoluciferin is a sentive luminescent substrate for alpha-thrombin.
  • High sensitivity
  • Excellent quality luminogenic substrate
  • Adaptable to multiple types of luciferase assays
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité