Buccutite™ Rapid trFluor™ D2 Acceptor Antibody Labelling Kit
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1302
AATB1302EA 1670 EUR InStock
AATB1302
Buccutite™ Rapid trFluor™ D2 Acceptor Antibody Labelling Kit
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Microscale optimised for labelling 100 µg antibody per reaction. Many biological compounds present in cells, serum, or other biological fluids are naturally fluorescent, and thus the use of conventional, prompt fluorophores leads to serious limitations in assay sensitivity due to the high background caused by the autofluorescence of the biological molecules to be assayed.
  • Robust protocol
  • Consistent results
  • 12-month shelf life
Designed to provide high quality labelled antibodies for multiple downstream applications.
Information de livraison: Shipped at RT.
Attention: Research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité