Buccutite™ Rapid Protein Crosslinking Kit *Microscale Optimized for Crosslinking 100 ug Antibody Per Reaction* (2 Labelings)
Fournisseur: AAT BIOQUEST INC
1315
AATB1315EA 442 EUR InStock
AATB1315
Buccutite™ Rapid Protein Crosslinking Kit *Microscale Optimized for Crosslinking 100 ug Antibody Per Reaction* (2 Labelings)
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Protein-protein conjugations are commonly performed with a bifunctional linker such as SMCC.
  • No catalyst required
  • Neutral crosslinking
  • Robust and simple protocol
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité